Merck
B6388
Boc-Phe-Ser-Arg-7-amido-4-methylcoumarin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H43N7O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
665.74
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)OC(C)(C)C)ccc12
InChI
1S/C33H43N7O8/c1-19-15-27(42)47-26-17-21(12-13-22(19)26)37-28(43)23(11-8-14-36-31(34)35)38-30(45)25(18-41)39-29(44)24(16-20-9-6-5-7-10-20)40-32(46)48-33(2,3)4/h5-7,9-10,12-13,15,17,23-25,41H,8,11,14,16,18H2,1-4H3,(H,37,43)(H,38,45)(H,39,44)(H,40,46)(H4,34,35,36)
InChI key
JLKJMNJZJBEYLQ-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)