Merck
B5250
6-Benzoyl-2-naphthyl phosphate disodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C17H11O5PNa2
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)