Merck
B5186
Monoclonal Anti-BAF155
~2 mg/mL, clone DXD7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BRG1-associated Factor 155 KL, Anti-SMARCC1, Anti-SWI/SNF-related, Matrix-associated, Actin-dependent Regulator of Chromatin, subfamily C, member 1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DXD7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~155 kDa
species reactivity
human
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract of MCF7 cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SMARCC1(6599)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 591-608 of human BAF155, conjugated to KLH.
Biochem/physiol Actions
The antibody does not react with BAF170.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)