Merck
B5019
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-α-D-galactopyranoside
Sinonimo/i:
β-D-Gal-(1→3)-α-D-GalNAc-1→OCH2Ph
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H31NO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.47
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(OCc2ccccc2)OC(CO)C(O)C1OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O
InChI
1S/C21H31NO11/c1-10(25)22-14-19(33-21-18(29)17(28)15(26)12(7-23)32-21)16(27)13(8-24)31-20(14)30-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-21,23-24,26-29H,7-9H2,1H3,(H,22,25)
InChI key
MYDRTQFLXCNCAG-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-α-D-galactopyranoside, a benzyl derivative of 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-α-D-galactopyranoside, may be used in structural studies on the Lewis lec antigen.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)