Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4BrN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.00
EC Number:
218-806-8
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
127286
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimp
240-243 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1Br
InChI
1S/C4H4BrN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI key
QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?