Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mmol | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 328,00 € |
Informazioni su questo articolo
328,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form solid | form beads |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?