Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H11Cl2N3O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.20 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(=O)c1cc(Oc2ncccn2)ccc1NC(=O)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C18H11Cl2N3O4.H2O/c19-10-2-4-12(14(20)8-10)16(24)23-15-5-3-11(9-13(15)17(25)26)27-18-21-6-1-7-22-18;/h1-9H,(H,23,24)(H,25,26);1H2
InChI key
FMWLWXPXWXDYMJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BVT.13 is a potent and selective PPAR-γ activator.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?