Vai a
B4059
Barium hydroxide solution
0.3 N
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
121,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Ba(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.34
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
MDL number:
Concentration:
0.3 N
Form:
liquid
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.3 N
solubility
soluble (Clear colorless liquid, may contain some small insoluble particles.)
SMILES string
O[Ba]O
InChI
1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Application
Barium hydroxide may be used in the development of formulations for the purification of materials such as heteropolysaccharide-protein biopolymers and the release of long-chain bases (LCB) from biological samples. Barium hydroxide solution may be used for protein precipitation in turbid fluids such as whole blood in assays based on the Somogyi-Nelson method.
Used in conjunction with zinc sulfate to deproteinize via barium sulfate precipitation whole blood, plasma, or serum samples which are colored or turbid. The resulting supernatant or filtrate is then available for subsequent analysis of glucose by Somogi-Nelson method.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2105S2770609544
concentration
0.3 N
concentration
0.1 N
concentration
1.0 N
concentration
~3 N in H2O
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
-
solubility
soluble (Clear colorless liquid, may contain some small insoluble particles.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Buongiorno, posso chiederle se per questo prodotto riuscite a fornirmi la densità? Poichè non riesco a trovarlo sulla bottiglia che abbiamo già acquistato. Lotto 0000309152 Codice: B4059
    1 risposta
    1. The density is not determined for this product.