Merck
B3630
Behenyl behenate
Sinonimo/i:
Behenic acid behenyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H88O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
649.17
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-646-5
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)