Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 482,00 € 409,70 € |
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 818,00 € |
Informazioni su questo articolo
409,70 €
Prezzo di listino482,00 €Risparmia il 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP-6014, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| conjugate biotin conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| technique(s) direct ELISA: 1:30,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:3,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:10,000 | technique(s) direct ELISA: 1:80,000-1:160,000 using 2 μg/mL human IgG3 for coating. |
| species reactivity human | species reactivity rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human | species reactivity - | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| isotype IgG1 | isotype IgG2a | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?