Vai a
B3041
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
≥98%
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, X-GlcNAc
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18BrClN2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.68
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI key
SUWPNTKTZYIFQT-XZINFULNSA-N
General description
Histochemical substrate for N-acetylglucosaminidase.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)