Merck
B2920
Benzoic acid-ring-UL-14C
aqueous solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
14C6H5COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
aqueous solution
extent of labeling
1-15 mCi per mmol
mass shift
M+12
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[14c]1[14cH][14cH][14cH][14cH][14cH]1
Packaging
serum bottle
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)