Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10BrN5O5PSNa
Peso molecolare:
446.15
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
packaging
vial of 5 μmol
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Competitive inhibitor of cyclic AMP-dependent protein kinase A (PKA) type I and II. Membrane-permeable analog of the cAMP inhibitor Rp-cAMPS (Prod. No. A-165).
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?