Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15N3O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.CCN1CCc2nc(N)oc2CC1
InChI
1S/C9H15N3O.2ClH/c1-2-12-5-3-7-8(4-6-12)13-9(10)11-7;;/h2-6H2,1H3,(H2,10,11);2*1H
InChI key
HBLPYIOKPJVFQW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Biochem/physiol Actions
Selective α2-adrenoceptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?