Vai a
B1557
Hyaluronan biotin sodium salt
≥97%, soluble powder
Sinonimo/i:
Hyaluronic acid biotin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
268,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
268,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97%
form
soluble powder
mol wt
≥700 kDa
loss
≤5% loss on drying
color
white to tan
storage temp.
2-8°C
Application
Highly sensitive probe for detecting nanogram levels of hyaluronan binding proteins (hyaladherins).
Hyaluronan biotin (HA-biotin) may be used as a specific bioaffinity probe to detect HA-binding proteins (hyaladherins), HA-receptors and HA-binding components in tissues and cells. Hyaluronan biotin may be used in the development of affinity binding systems for the immobilization and purification of hyaladherins.[1] HA-biotin may be used in hydrogel development and for drug targeting.[2]
Other Notes
From cocks comb or fermentation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
92449091456814407
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
soluble powder
form
(Solid chunks, fibers or powder)
form
powder or chunks (or fibers)
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white to tan
color
white to pale yellow
color
white to off-white
color
colorless to white
loss
≤5% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What should B1557 be diluted in?
    1 risposta
    1. This product is water soluble. The maximum solubility has not been determined, however, general usage concentrations range from 1 - 2 %. Higher concentrations may become viscous. Heating the solution to 50-60 °C for 5-10 minutes may increase solubility.