Vai a
B1401
Bradykinin Fragment 1-5
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
78,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
280,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H40N8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
572.66
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H40N8O6/c28-18(9-4-12-31-27(29)30)24(38)35-14-6-11-21(35)25(39)34-13-5-10-20(34)23(37)32-16-22(36)33-19(26(40)41)15-17-7-2-1-3-8-17/h1-3,7-8,18-21H,4-6,9-16,28H2,(H,32,37)(H,33,36)(H,40,41)(H4,29,30,31)
InChI key
USSUMSBPLJWFSZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
The bradykinin (BK) fragment (1-5) (RPPGF) is among the most stable of naturally occurring metabolites. It may be used as a marker for BK production in vivo. It is known that an intact Arg residue in the C-terminus is required for biological activities. BK 1-5 is the minimal peptide that inhibited α-thrombin-induced platelet aggregation and secretion and calcium mobilization. It also prevented α-thrombin from cleaving the thrombin receptor peptide, NATLDPRSFLLR, between arginine and serine. Such antithrombin activities of BK 1-5 may contribute to the cardioprotective nature of kinins.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B1901K1632SAB5701001
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
liquid
Gene Information
human ... KNG1 (includes EG:3827)(3827)
Gene Information
human ... KNG1 (includes EG:3827)(3827)
Gene Information
human ... KNG1(3827), KNG1 (includes EG:3827)(3827)
Gene Information
human ... KNG1(3827)
UniProt accession no.
P01042
UniProt accession no.
P01042
UniProt accession no.
P01042
UniProt accession no.
P01042
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)