Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25NO · CH3SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.53
EC Number:
205-048-8
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiSMILES string
CS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+;
InChI key
CPFJLLXFNPCTDW-BWSPSPBFSA-N
Biochem/physiol Actions
Benztropine mesylate is a centrally acting muscarinic acetylcholine receptor antagonist and dopamine transporter (DAT) inhibitor (IC50 = 118 nM). Benztropine mesylate has been used to treat the symptoms of Parkinson′s disease and is currently in clincial trials for chronic back pain.
Benztropine mesylate is a muscarinin acetylcholine receptor antagonist.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benztropine mesylate
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?