Vai a
B016
Benoxathian hydrochloride
solid
Sinonimo/i:
2-[[[2-(2,6-Dimethoxyphenoxy)ethyl]-amino]-methyl]-1,4-benzoxathian hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
71,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23NO4S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
71,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble (Aqueous solutions may be stored for several weeks at -20 °C.), ethanol: soluble, isopropanol: soluble
SMILES string
Cl.COc1cccc(OC)c1OCCNCC2CSc3ccccc3O2
InChI
1S/C19H23NO4S.ClH/c1-21-16-7-5-8-17(22-2)19(16)23-11-10-20-12-14-13-25-18-9-4-3-6-15(18)24-14;/h3-9,14,20H,10-13H2,1-2H3;1H
InChI key
OWRADFDDJVNMGL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective α1-adrenoceptor antagonist.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0779UC168L1011
description
solid
description
solid
description
-
description
>98% (TLC), powder
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
solubility
H2O: soluble (Aqueous solutions may be stored for several weeks at -20 °C.), isopropanol: soluble, ethanol: soluble
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C), boiling water: 100 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C), 0.1 M HCl: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C), methanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C)
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
-
color
white
color
white
color
white to off-white
color
white
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)