Informazioni su questo articolo
biological source
chicken gizzard
assay
~80% α-actinin basis (SDS-PAGE)
form
ammonium sulfate suspension
mol wt
100 kDa
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... ACTN2(396263), ACTN4(396024), RCJMB04_23c5(373918)
human ... ACTN1(87)
mouse ... ACTN1(109711)
rat ... ACTN1(81634)
General description
Application
- as an antigen to coat plates for the capture of anti-actinin antibody using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) from tumor cell line clones
- in in vitro motility experiments to test its effect on actin filament movement
- to coat cantilevers for strengthening fluorescently labeled actin filaments in force measurement studies
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Prepared using a modification of the procedure of Neidel, J.E. and Cuatrecasas, P., Biochem. Biophys. Res. Commun., 91, 152 (1979).
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?