Merck
A9079
3′-Sialyllactose
from human milk, ≥98% (HPAE/PAD)
Sinonimo/i:
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 3′-N-Acetylneuraminyl-D-lactose sodium salt, 3′-SL, 3′-Sialyl-D-lactose, NANA-Lactose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H39NO19
Numero CAS:
Peso molecolare:
633.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
75357
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human milk
assay
≥98% (HPAE/PAD)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@]2(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O2)[C@H](O)[C@H](O)CO)C([O-])=O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C23H39NO19.Na/c1-7(29)24-13-8(30)2-23(22(38)39,42-19(13)15(35)10(32)4-26)43-20-16(36)12(6-28)40-21(17(20)37)41-18(11(33)5-27)14(34)9(31)3-25;/h3,8-21,26-28,30-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,29)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
InChI key
LTWFUJWFLMHANB-TZCPRLTCSA-M
Application
3′-Sialyllactose is a compound wherein the acetylneuraminyl (NANA) unit is connected to the galactosyl unit of lactose at the 3 position. In 6′-sialylactose, this connection is at the 6 position. 3′-Sialyllactose and 6′-Sialyllactose are used to differentiate and characterize binding domains of viruses, such as influenza and rhinitis viruses, that recognize NANA capped cell surface receptors. 3′-Sialyllactose and 6′-sialylactose are used as reference compounds in analytical methods developed to measure their presence in materials such as milk and colostrums.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)