Merck
A9019
Activated CH-Sepharose™ 4B
lyophilized powder
Sinonimo/i:
5-Carboxypentyl-Sepharose™ 4B N-hydroxysuccinimide ester, 6-Aminocaproic acid N-hydroxysuccinimide ester-activated-Sepharose™ 4B, 6-Aminohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester-activated-Sepharose™ 4B, CH-activated Sepharose™ 4B
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
13111000
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
extent of labeling
10-14 μmol per mL
matrix
Sepharose 4B
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino group
matrix spacer
8 atoms (when ligands are coupled to the free carboxy groups. No coupling agent is necessary.)
swelling
1 g swells to 2.4-4.3 mL
storage temp.
2-8°C
Application
Activated CH-Sepharose 4B is a medium which binds to ligands containing amino groups via an 8 atom arm. It has been used with gel permeation chromatography to determine fractions of β-Glucans in different species of plant extract, which may display anti-diabetic activities.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose and dextran
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)