Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 75,40 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 287,00 € 243,95 € |
Informazioni su questo articolo
75,40 €
Nome del prodotto
Aceclofenac, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
InChI key
MNIPYSSQXLZQLJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility - | solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color off-white to light tan | color - | color - | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceclofenac
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?