Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 744,00 € |
Informazioni su questo articolo
744,00 €
biological source
potato
Quality Segment
form
powder
impurities
<25% water (Karl Fischer)
solubility
water: 7.69 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O[C@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C30H52O26/c31-1-6-11(35)13(37)19(43)28(50-6)55-24-9(4-34)52-27(21(45)16(24)40)48-5-10-25(56-29-20(44)14(38)12(36)7(2-32)51-29)17(41)22(46)30(53-10)54-23-8(3-33)49-26(47)18(42)15(23)39/h6-47H,1-5H2/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30-/m1/s1
InChI key
WMGFVAGNIYUEEP-WUYNJSITSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source potato | biological source potato | biological source potato | biological source potato |
| solubility water: 7.69 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility 0.05 M NaOH: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| impurities <25% water (Karl Fischer) | impurities - | impurities amylopectin, essentially free, ≤10% ethanol, ≤2% butanol | impurities - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?