Merck
A8356
APR 101
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(2R)-2-[([1,1′-Biphenyl]-4-ylsulfonyl)(1-methylethoxy)amino]-N-hydroxy-3-methyl-butanamide, (R)-N-Hydroxy-2-(N-isopropoxybiphenyl-4-ylsulfonamido)-3-methylbutanamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26N2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)ON([C@H](C(C)C)C(=O)NO)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C20H26N2O5S/c1-14(2)19(20(23)21-24)22(27-15(3)4)28(25,26)18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-5-7-9-16/h5-15,19,24H,1-4H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
InChI key
DGZZVIWCMGVHGV-LJQANCHMSA-N
Application
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor. ARP 101 has diverse physiological roles including wound healing, cancer metastasis, angiogenesis, tissue remodeling in development, and embryogenesis.
Biochem/physiol Actions
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor (Gelatinase A, EC 3.4.24.24; TBE-1; LG4A; MONA; Type IV Collagenase). ARP 101 has diverse physiological roles including wound healing, cancer metastasis, angiogenesis, tissue remodeling in development and embryogenesis. IC50 = 0.81 nM on MMP-2.
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)