Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 80,90 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 331,00 € |
Informazioni su questo articolo
80,90 €
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1C[C@H]2[C@H](C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
InChI
1S/C17H16ClNO.C4H4O4/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15-;/m1./s1
InChI key
GMDCDXMAFMEDAG-CHHFXETESA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| originator Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S. | originator - | originator - | originator - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?