Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15N3O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](Cc1cc(c(O)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)(NC(C)=O)C(=O)OCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?