Passa al contenuto
A7097
Austricine
≥98% (TLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18O4 · H2O
Peso molecolare:
280.32
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)CC(C)=C3C([C@H]2OC1=O)C(C)=CC3=O
Biochem/physiol Actions
A hypolipidemic, antiatherosclerotic, anti-inflammatory agent, with angioprotective and hepatoprotective activity; antiulcerous.
Other Notes
The molecular formula of Austricine, by definition, includes one water of hydration. The name should not be listed as "hydrate."
Disclaimer
Protect from light.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)