Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 267,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.390,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.12
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
267,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
L-Aspartic acid β-hydroxamate, serine racemase inhibitor
Quality Segment
assay
>98%
form
powder
color
white to yellow
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)NO)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O4/c5-2(4(8)9)1-3(7)6-10/h2,10H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
ZBYVTTSIVDYQSO-REOHCLBHSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form buffered aqueous glycerol solution |
| assay >98% | assay - | assay 95% | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color white to yellow | color - | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| application(s) detection | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?