Vai a
A6262
O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Sinonimo/i:
O-acetyl-L-serine hydrochloride (1:1)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
120,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
355,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.59
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(=O)OCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c1-3(7)10-2-4(6)5(8)9;/h4H,2,6H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI key
MGQOSZSPKMBSRW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
O-Acetyl-L-serine, a cysteine precursor, is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of O-acetyl-L-serine(thiol)lyase(s) (OASTL) involved in cysteine biosynthesis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2638C3647A2010
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white
color
white
color
colorless to white
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)