Vai a
A5972
Acetyl-Diabetes Associated Peptide Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
sequence human, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Acetyl-Amylin Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
358,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C140H218N42O46 · xC2HF3O2
Peso molecolare:
3225.48 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
MDL number:
358,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
sequence from human
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IAPP(3375)
Biochem/physiol Actions
Reverses the inhibitory effects of amylin on glycogen accumulation in vitro
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2806S931794261
biological source
sequence from human
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder (Lyophilisate)
Gene Information
human ... IAPP(3375)
Gene Information
human ... CALCA(796)
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)