Vai a
A4562
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride
cAMP-dependent protein kinase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
3-Amino-N-(aminoiminoethyl)-5-(dimethylamino)-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride, DMA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
166,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
535,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12ClN7O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)\N=C(\N)N
InChI
1S/C8H12ClN7O.ClH/c1-16(2)6-4(9)13-3(5(10)14-6)7(17)15-8(11)12;/h1-2H3,(H2,10,14)(H4,11,12,15,17);1H
InChI key
IIUPTHVVXMBJMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride is a selective blocker of Na2/H+ antiport. 5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride has been investigated for its ability to reduce inflammatory pain.
Biochem/physiol Actions
Selective blocker of Na+/H+ antiport; IC50 = 6.9 μM.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7410SML0574M9656
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782), Slc9a2(24783), Slc9a3(24784)
Gene Information
human ... ABP1(26), ACCN1(40), ACCN2(41), PLAU(5328), SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548), TNF(7124)
mouse ... Abp1(76507), Accn1(11418), Accn2(11419), Plau(18792), Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278), Slc9a1(20544)
rat ... Abp1(65029), Accn1(25364), Accn2(79123), Plau(25619), Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CALCRL(10203), PRKAR1A(5573), PRKAR1AP(5574), PRKAR1B(5575), PRKAR2A(5576), PRKAR2B(5577)
rat ... Calcrl(25029)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)