Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.25 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 131,00 € |
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 168,00 € |
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 303,00 € |
Informazioni su questo articolo
131,00 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:2,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate FITC conjugate |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form PBS suspension | form buffered aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?