Vai a
A3882
Alizarin-3-methyliminodiacetic acid
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
N-(carboxymethyl)-N-[(9,10-dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)methyl]-glycine, 3,4-Dihydroxyanthraquinon-2-yl-methylimino-diacetic acid, Alizarin Complexone, Alizarin Fluorine Blue
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
168,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
562,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.040,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H15NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.32
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
223-544-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2190028
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Alizarin-3-methyliminodiacetic acid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL, blue to purple
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(O)c1O
InChI
1S/C19H15NO8/c21-13(22)7-20(8-14(23)24)6-9-5-12-15(19(28)16(9)25)18(27)11-4-2-1-3-10(11)17(12)26/h1-5,25,28H,6-8H2,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
General description
Alizarin-3-methyliminodiacetic acid is used in the colorimetric detection of fluorine.[1] It is a dye[2] employed to stain mineralized bones of the preserved specimen from vertebrates.
Application
Alizarin-3-methyliminodiacetic acid has been used:
  • for live staining of mineralized bone matrix[3]
  • to double-label the bone for dynamic bone histomorphometry[4] at the femoral mid-diaphysis in the rat[5]
  • as a label in histomorphometry of the tibial diaphysis to indicate new bone formation in the rat[6]
Legal Information
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5533D6518195073
Alizarin Red S certified by the BSC
Sigma-Aldrich
A5533
Alizarin Red S
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥99% (titration)
assay
-
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL, blue to purple
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 N NH4OH: 1%, clear
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)