Vai a
A3832
Adrenomedullin Fragment 22-52 human
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
67,30 €
50 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
223,00 €
167,25 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C159H252N46O48
Numero CAS:
Peso molecolare:
3575.98
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
67,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adrenomedullin Fragment 22-52 human, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ADM(133)
Biochem/physiol Actions
Adrenomedullin Fragment 22-52 [ADM22-52] is used as an adrenomedullin (ADM) receptor antagonist to study the functions and mechanism of action of ADM signaling. ADM(22-52) is used to differentiate adrenomedullin binding sites in various cells and tissues.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2327A1527A2407
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
UniProt accession no.
P35318
UniProt accession no.
P35318
UniProt accession no.
P01189
UniProt accession no.
P01189
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)