Passa al contenuto
A254
AIDA
solid
Sinonimo/i:
1-Amino-2,3-dihydro-1H-indene-1,5-dicarboxylic acid, 1-Aminoindan-1, 5-dicarboxylic acid, UPF 523
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 2 mg/mL
SMILES string
NC1(CCc2cc(ccc12)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO4/c12-11(10(15)16)4-3-6-5-7(9(13)14)1-2-8(6)11/h1-2,5H,3-4,12H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
LSTPKMWNRWCNLS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRM1(2911)
rat ... Grm1(24414)
Biochem/physiol Actions
Selective mGluR1 metabotropic glutamate receptor antagonist.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)