Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤1 EU/mg endotoxin
Il prodotto A1933 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
chromatography
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mg endotoxin
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine serum albumin (BSA) is a 66 kDa globular protein crucial for transporting molecules like fatty acids, drugs and hormones from the bloodstream. BSA is a drug carrier for bioactive compounds and has wide clinical applications. BSA has extensive usage in biological research including cell culture, molecular biology, protein biochemistry, and detection techniques. It has wide pharmaceutical applications due to ease of production and interaction flexibility.
Application
Bovine serum albumin has been used:
- as a standard in bradford protein estimation method in yeast cells
- in elispot assay of blood cells
- as a blocking agent in immunohistochemical studies of transplant
- as a blocking agent in western blotting of human gastric cancer cell lines
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Features and Benefits
- Tested for use in cell culture
- Low endotoxin
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Prepared by salt fractionation, ion exchange, and gel filtration chromatography.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?