Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H23NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]21/D +90.6°, c = 1 in ethanol(lit.)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].C[C@@H]1[C@@H]2Cc3ccc(O)cc3[C@@]1(C)CCN2CC=C
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-4-8-18-9-7-17(3)12(2)16(18)10-13-5-6-14(19)11-15(13)17;/h4-6,11-12,16,19H,1,7-10H2,2-3H3;1H/t12-,16+,17+;/m1./s1
InChI key
ZTGMHFIGNYXMJV-XSCGHNKWSA-N
Gene Information
human ... OPRS1(10280)
Biochem/physiol Actions
Selective σ1 receptor agonist.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?