Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H44N10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCCN)C(N)=O
Biochem/physiol Actions
A potent coronary vasodilator.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?