Vai a
94890
Victoria Blue B
suitable for microscopy
Sinonimo/i:
Basic Blue 26, Basic Blue B
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
168,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
566,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H32ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.08
EC Number:
219-943-6
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4094258
Colour Index Number:
44045
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
206 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)/C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\C)C)c3ccc(Nc4ccccc4)c5ccccc35
InChI
1S/C33H31N3.ClH/c1-35(2)27-18-14-24(15-19-27)33(25-16-20-28(21-17-25)36(3)4)31-22-23-32(30-13-9-8-12-29(30)31)34-26-10-6-5-7-11-26;/h5-23H,1-4H3;1H
InChI key
LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Victoria Blue B is used as a nuclear stain in cytology/histochemical applications. Victoria Blue B may be used in the quantitative determination of phospholipids.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2781676357234176
Victoria Blue B suitable for microscopy
Sigma-Aldrich
94890
Victoria Blue B
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
206 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
2580-56-5
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)