Merck
91709
Trifluoroacetic acid solution
BioReagent, suitable for protein sequencing, ~25% in H2O
Sinonimo/i:
TFA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CF3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
5446934
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
analyte chemical class(es)
amino acids
concentration
~25% in H2O
suitability
suitable for protein sequencing
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Special 40 ml packaging for direct use in common sequencers.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoroacetic acid solution
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)