Vai a
89126
Cetirizin dihydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,70 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.81
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
80,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Cetirizin (CTZ) may be used in studies on the treatment of cutaneous mastocytosis (urticaria pigmentosa). Cetirizin, an antihistamine, may be useD in allergy research as an antagonist of the histamine 1 receptor (H1R).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C36181102929C0980650
Cetirizine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C3618
Cetirizine
Cetirizine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1102929
Cetirizine
Cetirizine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0980650
Cetirizine
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)