Merck
85642
Starch
from potato, acc. to Zulkowsky (starch, treated with glycerol at 190°C)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H10O5)n
Numero CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-679-6
NACRES:
NA.21
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
potato
form
powder
quality
acc. to Zulkowsky (starch, treated with glycerol at 190°C)
ign. residue
≤7% (as SO4)
loss
≤10% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
suitability
in accordance for sensitivity
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
General description
Starch is a biopolymer, that is naturally available. It is made up of amylose and amylopectin.
Application
Starch has been used as a substrate for:
  • amylase enzyme activity assays
  • determining α-glucanase enzyme
  • determining amylase and glucoamylase enzymes
suitable as amylase substrate and iodine indicator
Other Notes
Sales restrictions may apply
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Starch
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)