Vai a
85641
Starch dyed with Remazol brilliant blue R
amylase substrate
Sinonimo/i:
RBB-Starch, Remazol brilliant blue R dyed starch, Starch Azure
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
976,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
976,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
suitability
suitable as substrate for α-amylase test
Other Notes
Substrate for α-amylase[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S7776S762933615
Starch Azure Insoluble corn starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Sigma-Aldrich
S7776
Starch Azure
Starch Azure Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Sigma-Aldrich
S7629
Starch Azure
Starch puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
Sigma-Aldrich
33615
Starch
suitability
suitable as substrate for α-amylase test
suitability
-
suitability
-
suitability
passes test for test of sensitivity
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)