Merck
83088
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, rhodamine B-marked
size: 6 μm
Sinonimo/i:
Melamine-formaldehyde resin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
fluorescence
λex 540 nm; λem 584 nm
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)