Merck
79972
7-(Isobutoxycarbonyloxy)-3H-phenoxazin-3-one
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
O7-(Isobutyloxycarbonyl)resorufin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H15NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.30
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 500 nm; λem ~593 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (after cleavage by esterase)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CC(C)COC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C17H15NO5/c1-10(2)9-21-17(20)22-12-4-6-14-16(8-12)23-15-7-11(19)3-5-13(15)18-14/h3-8,10H,9H2,1-2H3
InChI key
RVDFSVVDUVHHKE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Fluorogenic indicator for cell viability, cell permeant, ~2-times higher sensitivity than calcein-AM; additionally, 80-90 nm more long-wave shift of spectra. Shows esterase activity
wgk
WGK 3
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)