Informazioni su questo articolo
Specific activity:
≥500 U/mL
Recombinant:
expressed in E. coli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartirecombinant
expressed in E. coli
form
liquid
specific activity
≥500 U/mL
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmol mandelonitrile per minte at pH 5.0 and 25°C.
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?