Vai a
79401
Phosphatidylinositol ammonium salt solution
from soybean, ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidylinositol ammonium salt, PI, PtdIns
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
232,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
918,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-663-8
NACRES:
NA.25
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
liquid
composition
16:0, ~33% , 18:0, ~9% , 18:1, ~7% , 18:2, ~46% , 18:3, ~5%
concentration
10 mg/mL in chloroform
impurities
≤2% Lyso-PI (TLC)
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P576679403P2517
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97.0%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
-
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
-
form
liquid
form
solution
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-66-3
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)