Merck
77238
N-Hexanoyl-D-sphingomyelin
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(2S,3R,4E)-2-(Hexanoylamino)-4-octadecene-3-hydroxy-1-phosphocholine, N-(Hexanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine, N-Hexanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine, C6 Sphingomyelin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H59N2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
562.76
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
18539759
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or solid
composition
carbon content, 61.89% , hydrogen content, 10.57% , nitrogen content, 4.98%
functional group
phospholipid
lipid type
sphingolipids
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C29H59N2O6P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-28(32)27(30-29(33)23-20-9-7-2)26-37-38(34,35)36-25-24-31(3,4)5/h21-22,27-28,32H,6-20,23-26H2,1-5H3,(H-,30,33,34,35)/b22-21+/t27-,28+/m0/s1
InChI key
AHZZHULAOVWYNO-RRKDMDGFSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)