Documenti fondamentali
76270
Sigma-Aldrich
Patent Blue V calcium salt
for microscopy
Sinonimo/i:
Patent Blue V
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H31N2O7S2 · 0.5Ca
Numero CAS:
Peso molecolare:
579.71
Colour Index:
42051
Beilstein:
4108121
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for microscopy
Stringa SMILE
[Ca++].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O.CCN(CC)c4ccc(cc4)C(=C5/C=C\C(C=C5)=[N+](\CC)CC)\c6cc(O)c(cc6S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C27H32N2O7S2.Ca/c2*1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h2*9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;;+2/p-2
RTMBGDBBDQKNNZ-UHFFFAOYSA-L
Altre note
Literature for Patent Blue Violet discusses two dyes which are very similar, Color Index Numbers 42045 and 42051. Structurally they differ with regard to the substituents on one of the aromatic rings. C.I. 42045 is 2,4-disulfo-substituted while C.I. 42051 is 2,4-disulfo-5-hydroxy-substituted. This is the latter form.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)