Vai a
76184
3-Palmitoyl-sn-glycerol
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
MG(16:0/0:0/0:0), (R)-Glycerol 1-palmitate, L-α-Palmitin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
229,00 €
171,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-283-4
Beilstein/REAXYS Number:
1728236
MDL number:
171,75 €
Prezzo di listino229,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3/t18-/m1/s1
InChI key
QHZLMUACJMDIAE-GOSISDBHSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M1640T8127T5888
DL-α-Palmitin ≥99%
Sigma-Aldrich
M1640
DL-α-Palmitin
biological source
synthetic
biological source
plant, synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
semisynthetic
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥85%
assay
≥99%
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)